Tisk…
Xylen (směs izomerů) 98, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylbenzene
28973.294EA 1840 CZK
28973.294 28973.328 28973.556 28973.363 28973.465 28973.950
Xylen (směs izomerů) 98, TECHNICAL
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 140
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98%