Tisk…
Xylen (směs izomerů), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent for spectrophotometry, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
9516.1000EA 2660 CZK
9516.1000
Xylen (směs izomerů), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent for spectrophotometry, J.T.Baker®
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling Range (initial to dry point) 137 - 144 °C
Color (APHA) max. 10
Free Acid (µeq/g) max. 0.12
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 295 nm max. 1.00
at 300 nm max. 0.30
at 330 nm max. 0.05
at 380-400 nm max. 0.01