Tisk…
Xylen (směs izomerů), BAKER, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8118.2500EA 3230 CZK
8118.2500 8118.1000 8118.5000 8118.9025 8118.9200
Xylen (směs izomerů), BAKER, J.T.Baker®
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Appearance passes test
Additional Specification(s):
Assay min. 98 %
Color max. 10