Tisk…
Xylen (směs izomerů), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8080.1000EA 2240 CZK
8080.1000 8080.2500 8080.9025 8080.5000
Xylen (směs izomerů), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Bod varu: 140 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 98.5 %
Color (APHA) max. 10
Ethylbenzene max. 25 %
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.03 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1