Tisk…
Xylen (směs izomerů) 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
383930050 383930010 383930250
ACRO383930050EA 3760 CZK
ACRO383930050 ACRO383930010 ACRO383930250
Xylen (směs izomerů) 98%, pure
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Bod varu: 136…140 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,865 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥97 % (isomers and ethylbenzene)
Residue after evaporation ≤0.01 %