Tisk…
Xylen (směs izomerů) 96% (isomers plus ethylbenzene), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylbenzene
200910010 200910025 200910250
ACRO200910010EA 1650 CZK
ACRO200910010 ACRO200910025 ACRO200910250
Xylen (směs izomerů) 96% (isomers plus ethylbenzene), pure
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 140
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.865 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % Xylene isomers + Ethylbenzene
Color scale ≤20 APHA