Tisk…
Hexan (směs izomerů) 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes, Isohexane
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
L13233.APEA 841 CZK
L13233.AP L13233.AU L13233.0F
Hexan (směs izomerů) 98
Hexan (směs izomerů)
Purity: 98+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Refractive Index: 1.3795 Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18
Bod varu: 65…70 °C
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.67
Bod vzplanutí: <–23 °C (–9 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM