Tisk…
Hexan (směs izomerů) 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411540010 411540025 411540100
ACRO411540010EA 1120 CZK
ACRO411540010 ACRO411540025 ACRO411540100
Hexan (směs izomerů) 99%, pure
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 68…70 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 % (sum of isomers)