Tisk…
Hexan (směs izomerů) for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes, Isohexane
390740010 390740025 390740100
390740010.EA 1190 CZK
390740010. 390740025. 390740100.
Hexan (směs izomerů) for analysis
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Aromatics ≤0.01 % Benzene