Heptan, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
24548.298EA
1270
CZK
24548.298
24548.550
24548.367
24548.460
Heptan, TECHNICAL
Heptane (mixture of isomers)
Vzorec:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Bod varu: 97…98 °C (1013 hPa) Bod tání: –90,5 °C Hustota: 0,68 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS číslo: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | min. 98.5% |
Refractive index (20°C) | 1.39 - 1.405 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Boiling point | 90 - 100 °C |