2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11687.22
A11687.36
A11687.22EA
1590
CZK
A11687.22
A11687.36
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Purity: 98%
CAS No.: 696-59-3
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4180
Melting Point: -45°
Boiling Point: 145-147°
Beilstein Reference: 104261
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005359
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Bod varu: 145…147 °C Bod tání: –45 °C Hustota: 1,020 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005359 CAS číslo: 696-59-3 EINECS: 211-797-1 UN: 3271 ADR: 3,III |