Tisk…
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
115671000 115675000
ACRO115671000EA 1840 CZK
ACRO115671000 ACRO115675000
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture 99%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 145 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005359
CAS číslo: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %