4-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
A16734.ADEA
1020
CZK
A16734.AD
A16734.AK
A16734.AU
4-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98%
4-Methylcyclohexanol
Purity: 98%
CAS No.: 589-91-3
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4580
Melting Point: -41°
Boiling Point: 171-173°
Beilstein Reference: 1445998
MDL No.: MFCD00001449
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 171…173 °C Bod tání: –41 °C Hustota: 0,915 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001449 CAS číslo: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |