Tisk…
4-Methylcyclohexanol cis- and trans- mixture 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
166900010 166902500
ACRO166900010EA 5230 CZK
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Methylcyclohexanol cis- and trans- mixture 99%
4-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114.19
Bod varu: 171
Bod tání: –41 °C
Hustota: 0.92 g/cm³ (0 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001449
CAS číslo: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %