2-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12877.0F
A12877.AP
A12877.0FEA
10230
CZK
A12877.0F
A12877.AP
2-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥97%
2-Methylcyclohexanol
Purity: 97%
CAS No.: 583-59-5
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4620
Melting Point: -21°
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1847535
UN No.: 2617
MDL No.: MFCD00001443
Vzorec:
C₇H₁₄O Bod varu: 163…166 °C Bod tání: –21 °C Hustota: 0,929 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001443 CAS číslo: 583-59-5 EINECS: 209-512-0 UN: 2617 ADR: 3,III |