Tisk…
2-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylcyclohexan-1-ol
166890010 166892500 166890025
ACRO166890010EA 5520 CZK
ACRO166890010 ACRO166892500 ACRO166890025
2-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture 99%
2-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114.19
Bod varu: 163…166 °C (760 mmHg)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0.921
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001443
CAS číslo: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %