Tisk…
2-Methyl-2-pentenal ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15729.14 A15729.22 A15729.36
A15729.14EA 1410 CZK
A15729.14 A15729.22 A15729.36
2-Methyl-2-pentenal ≥97%
2-Methyl-2-pentenal
Purity: 97% CAS No.: 623-36-9 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.4495 Odour: Pleasant Melting Point: -90° Boiling Point: 134-136° Beilstein Reference: 506124 UN No.: 1988 MDL No.: MFCD00006978
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 134…136 °C
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,860
Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006978
CAS číslo: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III