Tisk…
2-Methyl-2-pentenal 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
359960250 359961000
ACRO359960250EA 1560 CZK
ACRO359960250 ACRO359961000
2-Methyl-2-pentenal 97%
2-Methyl-2-pentenal
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Bod varu: 134…136 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006978
CAS číslo: 623-36-9
EINECS: 210-789-5
UN: 1988
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %