Tisk…
Ethyl propenyl ether cis- and trans-mixture 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 1-Propenyl ether
410370250 410370100 410371000
ACRO410370250EA 3340 CZK
ACRO410370250 ACRO410370100 ACRO410371000
Ethyl propenyl ether cis- and trans-mixture 98%
Ethyl propenyl ether
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86.13
Bod varu: 55…65 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.778 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015184
CAS číslo: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
UN: 3271
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %