1,3-Dichloro-2-butene cis- and trans-mixture 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L20334.06
L20334.14
L20334.06EA
968
CZK
L20334.06
L20334.14
1,3-Dichloro-2-butene cis- and trans-mixture 98% stabilizovaný
1,3-Dichloro-2-butene
Purity: 98%
CAS No.: 926-57-8
Molecular Formula: C4H6Cl2
Formula Weight: 125.00
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 125-129°
Beilstein Reference: 906754
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000861
Vzorec:
C₄H₆Cl₂ MW: 125 g/mol Bod varu: 125…129 °C Bod tání: –98 °C Hustota: 1,161 Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000861 CAS číslo: 926-57-8 EINECS: 213-138-3 UN: 1992 ADR: 3,III |