Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, typ Boston, HDPE, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
312004-0016 312004-0004 312004-0001 312004-0002 312004-0032 312004-0008
215-2559EA 17640 CZK
215-2559 215-2557 215-2555 215-2556 215-2560 215-2558
Láhve, úzké hrdlo, typ Boston, HDPE, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Láhve Láhve plastové
HDPE, amber with amber PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • Leakproof
Amber to protect light-sensitive materials. Ideal for storing and shipping liquids.