Glycerin 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
24385.295EA
3710
CZK
24385.295
24385.320
24385.460
Glycerin 87% 86%, AnalaR NORMAPUR® zA
Glycerin
Vzorec:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH MW: 92.09 Bod varu: 290 Bod tání: 18.6 Bod vzplanutí: 177 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS číslo: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 83.5 - 88.0% |
Acidity | Max. 0.0004 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0003 meq/g |
Density (20/4) | 1.220 - 1.230 |
Esters of fatty acids (as C15H26O6) | Max. 0.05 % |
Glyceraldehyde | Max. 30 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 1 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 1 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 5 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Water | 13 - 16 % |