Tisk…
Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* L20
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
7278 7400
KIMB7278EA 1750 CZK
KIMB7278 KIMB7400
Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* L20
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro běžné aplikace
Tyto vysoce výkonné, jednorázové papírové ubrousky jsou vynikající pro velké objemy rozlití. Jsou ideální pro vyčištění dílů a nástrojů, údržbu důlních operací, hydraulickou absorpci netěsností, běžné stírání, čištění dopravníku a rolerů a údržbu a čištění maloobchodních prodejen.
  • Strana s texturou pro lepší čistící výkon
  • Používá se s dávkovačem pro čisté a řízené dávkování
  • Praktický box Pop-Up* pro snadné dávkování