N-ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
04260-25G-F
04260-5G-F
SIAL04260-25G-FEA
15190
CZK
SIAL04260-25G-F
SIAL04260-5G-F
N-ethylmaleimid (NEM), Sigma-Aldrich®
N-ethylmaleimid (NEM)
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Bod varu: 210 °C (1013 hPa) Bod tání: 46 °C |
MDL Number:
MFCD00005509 CAS číslo: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,03855 |