Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium octane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12292.0005
1.12292.0025
1.12292.0002
1.12292.0005EA
3380
CZK
1.12292.0005
1.12292.0025
1.12292.0002
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl
Vzorec:
C₈H₁₇NaO₃S Bod tání: > 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007544 CAS číslo: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point |
|
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Bulk Density | 345 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |