Tisk…
Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* L40
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
7462 7461 7471
115-0185EA 1280 CZK
115-0185 KIMB7461 115-1549
Ubrousky pro běžné aplikace, WYPALL* L40
Ubousky/Utěrky Utěrky jednorázové a ručníky Ubrousky pro běžné aplikace
Ubrousky WYPALL* L40 snadno absorbují velká množství rozlitých a uniklých kapalin, a tudíž jsou ideální pro rutinní průmyslová čištění a údržby. Ubrousky jsou také dostatečně jemné na to, aby odstranily špínu a kapaliny z obličeje a rukou.
  • Ideální stolní použití
  • Vyrobené z směsi celulózy/latexu
Barva: Bílá