Tisk…
PCR destičky pro Roche® LightCycler® 480
Dodavatel: Brand
781358 781365 781364 781358BC
731-0164EA 11490 CZK
731-0164 732-1463 732-1462 731-0439
PCR destičky pro Roche® LightCycler® 480
Mikrodestičky Destičky pro PCR
PP, bílé. K dispozici 96-jamkové nízkoprofilové a 384-jamkové formáty. Obě destičky jsou kompatibilní s mnoha termocyklery, ale jsou dokonale vhodné pro použití v Roche® LightCycler® 480.
  • jednotně barveny oxidem titaničitým (TiO₂)
  • hladké povrchy k optimalizaci odrazu fluorescenčního signálu
  • velice tenká stěna poskytnuje optimální tepelného přenosu a krátké časy cyklů
  • 96-jamkové destičky mají černé alfanumerické kódování, bez dalšího značení na oříznutých rozích
  • bez obsahu DNazy, RNazy a DNA
  • autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285
*vhodné pro multikanálové pipety a robotické sytémy.
Informace pro objednávání: Verze s čárovým kódem těchto destiček je též k dispozici. Prosím kontaktujte vašeho místního obchodního zástupce Avantor pro další podrobnosti.