Tisk…
Osmium ≥99.95% (metals basis), powder -20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39998.03 39998.06
39998.03EA 7550 CZK
39998.03 39998.06
Osmium ≥99.95% (metals basis), powder -20 mesh
Osmium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Vzorec: Os
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011147
CAS číslo: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II