Tisk…
Osmium ≥99.8% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12446.03 12446.06
12446.03EA 5500 CZK
12446.03 12446.06
Osmium ≥99.8% (metals basis), powder -200 mesh
Osmium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-04-2 Odour: Strong UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011147
Vzorec: Os
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011147
CAS číslo: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II