Tisk…
Osmium 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
385160010 385160050
ACRO385160010EA 6030 CZK
ACRO385160010 ACRO385160050
Osmium 99.9% (trace metals basis)
Osmium
Vzorec: Os
MW: 190.23
Bod varu: 5027 °C (760 mmHg)
Bod tání: 3045 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011147
CAS číslo: 7440-04-2
EINECS: 231-114-0
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %