Rhenium ≥99.97% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14169.BS
14169.BP
14169.BW
14169.BSEA
9820
CZK
14169.BS
14169.BP
14169.BW
Rhenium ≥99.97% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Rhenium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-15-5
Physical Form: ≈16.52g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011195
Vzorec:
Re Bod varu: 5630 °C (1013 hPa) Bod tání: 3180 °C Hustota: 21,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011195 CAS číslo: 7440-15-5 EINECS: 231-124-5 Merck Index: 12,08343 |