Rhenium ≥99.997% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10673.03
10673.06
10673.03EA
3640
CZK
10673.03
10673.06
Rhenium ≥99.997% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Rhenium
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-15-5
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011195
Vzorec:
Re Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011195 CAS číslo: 7440-15-5 EINECS: 231-124-5 UN: 3089 ADR: 4.1,III |