Tisk…
Rhenium 99,97 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10312.BQ 10312.BU 10312.BY
10312.BQEA 2680 CZK
10312.BQ 10312.BU 10312.BY
Rhenium 99,97 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈4.13g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Vzorec: Re
MW: 186.21
Bod varu: 5630
Bod tání: 3180
Hustota: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011195
CAS číslo: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343