Tisk…
Rhenium 99,97 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10311.BS 10311.BW 10311.CB
10311.BSEA 2250 CZK
10311.BS 10311.BW 10311.CB
Rhenium 99,97 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.03g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Vzorec: Re
MW: 186.21
Bod varu: 5630
Bod tání: 3180
Hustota: 21.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011195
CAS číslo: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343