Tisk…
Rhenium ≥99.97% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10308.FF 10308.FI
10308.FFEA 8930 CZK
10308.FF 10308.FI
Rhenium ≥99.97% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Rhenium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-15-5 Physical Form: ≈1.32g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011195
Vzorec: Re
Bod varu: 5630 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3180 °C
Hustota: 21,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011195
CAS číslo: 7440-15-5
EINECS: 231-124-5
Merck Index: 12,08343