Chrom, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
266299-100G
266299-500G
SIAL266299-100GEA
2920
CZK
SIAL266299-100G
SIAL266299-500G
Chrom, powder, Sigma-Aldrich®
Chromium
Vzorec:
Cr MW: 52 Bod varu: 2469 Bod tání: 1840 Hustota: 7.2 |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS číslo: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,02288 |