Chrom ≥99.996% (metals basis), chunks 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44565.09
44565.18
44565.09EA
3400
CZK
44565.09
44565.18
Chrom ≥99.996% (metals basis), chunks 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chromium
Purity: 99.996%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Vzorec:
Cr MW: 52 Bod varu: 2469 Bod tání: 1840 Hustota: 7.2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS číslo: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 Merck Index: 12,02288 |