Tisk…
Chrom 99,99 Metals basis, powder -60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44556.22 44556.36
44556.22EA 4640 CZK
44556.22 44556.36
Chrom 99,99 Metals basis, powder -60 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
MW: 52
Bod varu: 2469
Bod tání: 1840
Hustota: 7.2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288