Tisk…
Chrom ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43066.A1 43066.30 43066.18
43066.A1EA 52570 CZK
43066.A1 43066.30 43066.18
Chrom ≥99.99% (metals basis), pieces 1-25 mm (0.04-1 in)
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
Bod varu: 2469 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1840 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288