Tisk…
Chrom ≥99.999% (metals basis), granule -4/+7 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
42926.18 42926.30 42926.A1
42926.18EA 8170 CZK
42926.18 42926.30 42926.A1
Chrom ≥99.999% (metals basis), granule -4/+7 mesh
Chromium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
Bod varu: 2469 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1840 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288