Tisk…
Chrom ≥99.99% (metals basis), powder -100+325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
35668.09 35668.18
35668.09EA 4430 CZK
35668.09 35668.18
Chrom ≥99.99% (metals basis), powder -100+325 mesh
Chromium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
MW: 52
Bod varu: 2469
Bod tání: 1840
Hustota: 7.2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,02288