Tisk…
Chrom ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
13796.14 13796.22 13796.36
13796.14EA 3920 CZK
13796.14 13796.22 13796.36
Chrom ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Chromium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-47-3 Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III