Tisk…
Chrom 99,996 Metals basis, pieces_crystalline 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10453.09 10453.18
10453.09EA 3610 CZK
10453.09 10453.18
Chrom 99,996 Metals basis, pieces_crystalline 2-15 mm (0.08-0.59 in)
Chromium
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-47-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
MW: 52
Bod varu: 2469
Bod tání: 1840
Hustota: 7.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288