Chrom ≥99.996% (metals basis), powder -10+20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10452.06
10452.14
10452.22
10452.06EA
2830
CZK
10452.06
10452.14
10452.22
Chrom ≥99.996% (metals basis), powder -10+20 mesh
Chromium
Purity: 99.996%
CAS No.: 7440-47-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010944
Vzorec:
Cr MW: 52 Bod varu: 2469 Bod tání: 1840 Hustota: 7.2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010944 CAS číslo: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5 UN: 3089 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,02288 |