Tisk…
Chrom ≥99% (metals basis), irregular pieces
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10150.22 10150.36
10150.22EA 2640 CZK
10150.22 10150.36
Chrom ≥99% (metals basis), irregular pieces
Chromium
Purity: 99% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944
Vzorec: Cr
Bod varu: 2469 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1840 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288