Tisk…
zinek 99.999% (trace metals basis), powder 40 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367260100 367260500
ACRO367260100EA 7280 CZK
ACRO367260100 ACRO367260500
zinek 99.999% (trace metals basis), powder 40 mesh
zinek
Vzorec: Zn
Bod varu: 907 °C (1013 hPa)
Bod tání: 420 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %