Tisk…
zinek 98+% stable (acc. to UN classification class 4), dust
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
198340010 198340025 198341000 198340100 198340250
ACRO198340010EA 1870 CZK
ACRO198340010 ACRO198340025 ACRO198341000 ACRO198340100 ACRO198340250
zinek 98+% stable (acc. to UN classification class 4), dust
zinek
Stable acc. to UN classification class 4
Vzorec: Zn
Bod varu: 906 °C (760 mmHg)
Bod tání: 419 °C
Hustota: 7,14 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder
Particle Size/Sieve analysis ≤0.1 % Residue on 250 µm(+60 mesh) sieve
Zinc (Zn) ≥98.0 %