Tisk…
Váhy analytické, Explorer
Dodavatel: OHAUS
83021332 83021331 83021333 83021335 83021336
611-2394EA 159170 CZK
611-2394 611-2393 611-2395 611-2396 611-2397
Váhy analytické, Explorer
Váhy
Řada vah s dotykovou obrazovkou a s nejnovějšími snímacími technologiemi pro vážení a ovládání. Terminál může být připevněn k tělu váhy nebo na volitelný držák, na stěnu nebo položen v blízkosti vah (do vzdálenosti 3m s volitelným kabelem). Displej zobrazuje univerzální symboly a pobídky, zjednodušuje nastavení funkcí a základní provoz. Uživatel může navíc využít snímače pohybu pro bezdotykové ovládání při manipulaci s citlivými vzorky. Váhy mohou být využívány při mnoha aplikacích od základního vážení až po statistickou kontrolu kvality (SQC), mají velice krátkou dobu stabilizace aMore Product Information