Tisk…
kvality monitors, 37 mm
Dodavatel: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4718 4717
516-0425EA 10580 CZK
516-0425 516-0424
kvality monitors, 37 mm
Filtry Kazety filtrační
Kompaktní a jednorázové filtrační jednotky pro analýzu procesních kapalin.
  • monitorují vysoce čisté vodní systémy ohledně mikrobiologické kontaminace
Membrána: GN-6 Metricel® (směs esterů celulózy), Metricel® Black (modifikovaný polyethersulfon)
Filtračni plocha: 9,1 cm²
Operační teplota: 20 až 25 °C