Tisk…
zinek 99,9, pellets, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
29080.238EA 2280 CZK
29080.238 29080.295 29080.410
zinek 99,9, pellets, AnalaR NORMAPUR® zA
zinek
Vzorec: Zn
MW: 65.39
Bod varu: 908
Bod tání: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011291
CAS číslo: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.9 %
Mean diameter 3 to 8 mm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 30 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.003 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Sn (Tin) Max. 50 ppm